Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Leverandør: TCI
P1948-1G P1948-5G
TCIAP1948-1GEA 380 NOK
TCIAP1948-1G TCIAP1948-5G
Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
MDL nummer: MFCD00197739
CAS-nummer: 34901-14-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Amine Value 45.0 to 49.0