1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Mesityl-1-phenyl-2-pyrazoline, 3-Mesityl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole
P1951-1G P1951-5G
TCIAP1951-1GEA 1350 NOK
TCIAP1951-1G TCIAP1951-5G
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-pyrazoline
Formel: C₁₈H₂₀N₂
MW: 264,37 g/mol
MDL nummer: MFCD00153039
CAS-nummer: 60078-97-9
EINECS: 262-048-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C