3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 4450 NOK
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22041649
CAS-nummer: 73899-14-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%