Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide
P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 2900 NOK
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Pretilachlor
Formel: C₁₇H₂₆ClNO₂
MW: 311,85 g/mol
Kokepunkt: 129°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161476
CAS-nummer: 51218-49-6
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,07740
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %