Parthenolide ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
P1982-100MG P1982-25MG
TCIAP1982-100MGEA 1925 NOK
TCIAP1982-100MG TCIAP1982-25MG
Parthenolide ≥97.0% (by HPLC)
Parthenolide
Formel: C₁₅H₂₀O₃
MW: 248,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00134592
CAS-nummer: 20554-84-1
Merck Indeks: 14,07048
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -81.0 to -86.0 deg (C=1, CHCl3)