6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Phenylpyridazin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-6-phenylpyridazine
P2060-1G P2060-5G
TCIAP2060-1GEA 915 NOK
TCIAP2060-1G TCIAP2060-5G
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00114953
CAS-nummer: 2166-31-6
EINECS: 218-505-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&vid=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C