trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
P2108-1G P2108-5G
TCIAP2108-1GEA 230 NOK
TCIAP2108-1G TCIAP2108-5G
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Formel: C₁₅H₂₆O
MW: 222,372 g/mol
MDL nummer: MFCD04038797
CAS-nummer: 82832-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&vid=8648631f5dab09e6b6af127f576eb6bcb057bfae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %