2-Amino-6-phenylpyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-6-phenyl-4(1H)-pyrimidinone, 6-Phenylisocytosine
P2123-1G P2123-5G
TCIAP2123-1GEA 635 NOK
TCIAP2123-1G TCIAP2123-5G
2-Amino-6-phenylpyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-6-phenylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2000 g/mol
MDL nummer: MFCD00466412
CAS-nummer: 56741-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fa994a46063b12a1ddc1335ccc940331f96f15c&vid=8fa994a46063b12a1ddc1335ccc940331f96f15c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %