2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
P2166-1G P2166-5G
TCIAP2166-1GEA 4700 NOK
TCIAP2166-1G TCIAP2166-5G
2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formel: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16713446
CAS-nummer: 122116-12-5
FN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&vid=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %