4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(2-Propyn-1-yl)morpholine, 4-Propargylmorpholine
P2170-200MG P2170-1G
TCIAP2170-200MGEA 1175 NOK
TCIAP2170-200MG TCIAP2170-1G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formel: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Kokepunkt: 186°C
MDL nummer: MFCD00510919
CAS-nummer: 5799-76-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f8949d9b491568e43d94f8f84409f75ef7d0eb&vid=525c54bf26e2e25f74062df46bdae55b1c1dfa43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %