PD 184,352 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(2-Chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, 2-((2-Chloro-4-iodophenyl)amino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, PD 184352, CI-1040
P2174-100MG P2174-25MG
TCIAP2174-100MGEA 5700 NOK
TCIAP2174-100MG TCIAP2174-25MG
PD 184,352 ≥98.0% (by HPLC)
PD 184,352
Formel: C₁₇H₁₄ClF₂IN₂O₂
MW: 478,7 g/mol
MDL nummer: MFCD02683961
CAS-nummer: 212631-79-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 6.30 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C