Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
P2222-5G P2222-25G
TCIAP2222-5GEA 755 NOK
TCIAP2222-5G TCIAP2222-25G
Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Phenyl propargyl ether
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Flash punkt: 76°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00048107
CAS-nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&vid=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %