MOPS
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RES9615M-A102X RES9615M-A103X
RESERES9615M-A102XEA 0 NOK
RESERES9615M-A102X RESERES9615M-A103X
MOPS
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: > 250 °C
Flash punkt: 110 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Indeks: 13,06288