Palladium 5% on alumina
Leverandør: TCI
Danger
P2238-5G P2238-25G
TCIAP2238-5GEA 2550 NOK
TCIAP2238-5G TCIAP2238-25G
Palladium 5% on alumina
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
MDL nummer: MFCD03613602
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Indeks: 14,06989
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf65fcea6067db51024e04d9b9207fd001f2302&vid=6f3a44fc9ddd9a2caa64ca91fe91cfc6c584f537&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black powder to crystal
Palladium 4.90 to 5.10 %
Water max. 2.00 %