1H-Pyrazole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Formylpyrazole, Pyrazole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-1H-pyrazole
P2261-200MG P2261-1G
TCIAP2261-200MGEA 650 NOK
TCIAP2261-200MG TCIAP2261-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00129925
CAS-nummer: 3920-50-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&vid=950077573aad14611ab70116b19e5005593248fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C