2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Formyl-2-phenylindole, 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
P2273-1G P2273-5G
TCIAP2273-1GEA 325 NOK
TCIAP2273-1G TCIAP2273-5G
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00435481
CAS-nummer: 25365-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&vid=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C