trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
P2317-5G P2317-25G
TCIAP2317-5GEA 1300 NOK
TCIAP2317-5G TCIAP2317-25G
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl
Formel: C₁₇H₃₀
MW: 234,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11045059
CAS-nummer: 116020-44-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C