Propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dipropargylether
P2335-1G P2335-5G
TCIAP2335-1GEA 835 NOK
TCIAP2335-1G TCIAP2335-5G
Propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Propargyl ether
Formel: C₆H₆O
MW: 94,11 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Flash punkt: 23°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00048108
CAS-nummer: 6921-27-3
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&vid=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %