9-Phenyl-9H-carbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-Phenyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde, 3-Formyl-9-phenyl-9H-carbazole
P2351-1G P2351-5G
TCIAP2351-1GEA 1550 NOK
TCIAP2351-1G TCIAP2351-5G
9-Phenyl-9H-carbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
9-Phenyl-9H-carbazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
MDL nummer: MFCD19441087
CAS-nummer: 87220-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912af51da12464fcf8698d09abbe862b36d1286f&vid=912af51da12464fcf8698d09abbe862b36d1286f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C