Piperlongumine ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
P2361-25MG P2361-100MG
TCIAP2361-25MGEA 1050 NOK
TCIAP2361-25MG TCIAP2361-100MG
Piperlongumine ≥97.0% (by HPLC)
Piperlongumine
Formel: C₁₇H₁₉NO₅
MW: 317,341 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075706
CAS-nummer: 20069-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&vid=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.10 to 4.70 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C