9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-Phenylcarbazole-2-boronic acid Pinacol ester, 9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
P2364-200MG P2364-1G
TCIAP2364-200MGEA 460 NOK
TCIAP2364-200MG TCIAP2364-1G
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formel: C₂₄H₂₄BNO₂
MW: 369,27 g/mol
MDL nummer: MFCD28129441
CAS-nummer: 1246669-45-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C