4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-[2-(4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone, 4-[2-(trans-4-Amylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
P2370-1G P2370-5G
TCIAP2370-1GEA 610 NOK
TCIAP2370-1G TCIAP2370-5G
4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4-[2-(trans-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
Formel: C₁₉H₃₄O
MW: 278,48 g/mol
MDL nummer: MFCD14636435
CAS-nummer: 121040-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c0382423136edd87a3f7b017a6e68afb711980&vid=a5c0382423136edd87a3f7b017a6e68afb711980&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C