trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(Prop-1-en-1-yl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
P2371-1G P2371-5G
TCIAP2371-1GEA 405 NOK
TCIAP2371-1G TCIAP2371-5G
trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl
Formel: C₁₈H₃₂
MW: 248,45 g/mol
MDL nummer: MFCD12761279
CAS-nummer: 279246-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49ec6ac59d4f195965e30b62c408ae5374846a5e&vid=49ec6ac59d4f195965e30b62c408ae5374846a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C