4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-[2-(4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
P2372-1G P2372-5G
TCIAP2372-1GEA 610 NOK
TCIAP2372-1G TCIAP2372-5G
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
Formel: C₁₇H₃₀O
MW: 250,43 g/mol
MDL nummer: MFCD12911604
CAS-nummer: 117923-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&vid=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %