Propyzamid ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, Pronamide, 3,5-Dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
P2374-1G P2374-5G
TCIAP2374-1GEA 245 NOK
TCIAP2374-1G TCIAP2374-5G
Propyzamid ≥96.0% (by GC)
Propyzamid
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂NO
MW: 256,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00055346
CAS-nummer: 23950-58-5
EINECS: 245-951-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,07872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&vid=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C