2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
P2375-1G
P2375-5G
TCIAP2375-1GEA
525
NOK
TCIAP2375-1G
TCIAP2375-5G
2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-9H-carbazole
Formel:
C₁₈H₁₃N MW: 243,31 g/mol |
MDL nummer:
MFCD26402145 CAS-nummer: 88590-00-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |