[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-5-phenylisoxazole
P2386-1G P2386-5G
TCIAP2386-1GEA 1675 NOK
TCIAP2386-1G TCIAP2386-5G
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol ≥98.0% (by GC)
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1840 g/mol
MDL nummer: MFCD01444104
CAS-nummer: 1619-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09e605d4d3989a316b6fe0f1383795e09e49c0&vid=6b09e605d4d3989a316b6fe0f1383795e09e49c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C