3-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P2401-1G P2401-5G
TCIAP2401-1GEA 350 NOK
TCIAP2401-1G TCIAP2401-5G
3-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-Phenyl-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
MDL nummer: MFCD22052094
CAS-nummer: 103012-26-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21610607a84233d864ac18fffa6c23912e4b990&vid=d21610607a84233d864ac18fffa6c23912e4b990&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C