trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-4'-Propyl-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl, 1-Methyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene
P2404-1G P2404-5G
TCIAP2404-1GEA 285 NOK
TCIAP2404-1G TCIAP2404-5G
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Formel: C₂₂H₃₄
MW: 298,51 g/mol
MDL nummer: MFCD13182311
CAS-nummer: 84656-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&vid=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 107 to 182 deg-C