Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
P2412-200MG P2412-1G
TCIAP2412-200MGEA 875 NOK
TCIAP2412-200MG TCIAP2412-1G
Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥93.0% (by HPLC)
Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formel: C₂₂H₂₃IO₆S
MW: 542,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 936326-60-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10c2f77005e1b99aea8f97f72712eb089c4d131&vid=a10c2f77005e1b99aea8f97f72712eb089c4d131&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 % (total of Ion-Pair)