Propyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with potassium hydroxide
P2424-250ML P2424-25ML
TCIAP2424-250MLEA 1025 NOK
TCIAP2424-250ML TCIAP2424-25ML
Propyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilised
Propyl vinyl ether
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,134 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Flash punkt: –26°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080707
CAS-nummer: 764-47-6
EINECS: 212-123-9
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %