trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: ((trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)methanol, trans,trans-4'-Amyl-4-bicyclohexylmethanol
P2433-1G P2433-5G
TCIAP2433-1GEA 380 NOK
TCIAP2433-1G TCIAP2433-5G
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol
Formel: C₁₈H₃₄O
MW: 266,47 g/mol
MDL nummer: MFCD16036281
CAS-nummer: 82598-08-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C