trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-ol
P2434-1G P2434-5G
TCIAP2434-1GEA 420 NOK
TCIAP2434-1G TCIAP2434-5G
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol
Formel: C₁₅H₂₈O
MW: 224,39 g/mol
MDL nummer: MFCD09752068
CAS-nummer: 82832-72-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C