trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-Propylcyclohexyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid trans-4-Propylcyclohexyl ester
P2436-1G P2436-5G
TCIAP2436-1GEA 660 NOK
TCIAP2436-1G TCIAP2436-5G
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formel: C₂₅H₄₄O₂
MW: 376,62 g/mol
MDL nummer: MFCD20527218
CAS-nummer: 83242-83-5
EINECS: 280-293-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 151.0 to 190.0 deg-C