Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (W)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
P2456-1G P2456-5G
TCIAP2456-1GEA 380 NOK
TCIAP2456-1G TCIAP2456-5G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (W)
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formel: C3H5BF3K
MW: 147,9763 g/mol
MDL nummer: MFCD11052654
CAS-nummer: 395083-14-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 98.0 %