Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
P2465-1G
P2465-5G
TCIAP2465-1GEA
1450
NOK
TCIAP2465-1G
TCIAP2465-5G
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (by GC)
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Formel:
C₄H₃FN₂O₂S Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD09265503 CAS-nummer: 35762-87-9 FN: 3261 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization back titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |