N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Biotin-[2-(pyridin-2-ylthio)ethylamide]
P2471-10MG P2471-50MG
TCIAP2471-10MGEA 715 NOK
TCIAP2471-10MG TCIAP2471-50MG
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide ≥97.0% (by HPLC)
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide
Formel: C₁₇H₂₄N₄O₂S₃
MW: 412,59 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01320375
CAS-nummer: 112247-65-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.90 to 14.20 %