2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,4-Diphenyl-6-(9,9'-spirobi[9H-fluoren]-2-yl)-1,3,5-triazine
P2512-1G P2512-200MG
TCIAP2512-1GEA 2825 NOK
TCIAP2512-1G TCIAP2512-200MG
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₄₀H₂₅N₃
MW: 547,66 g/mol
MDL nummer: MFCD30721570
CAS-nummer: 1207176-84-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %