PD 169316 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine, 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
P2532-10MG P2532-50MG
TCIAP2532-10MGEA 1575 NOK
TCIAP2532-10MG TCIAP2532-50MG
PD 169316 ≥98.0% (by HPLC)
PD 169316
Formel: C₂₀H₁₃FN₄O₂
MW: 360,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12405019
CAS-nummer: 152121-53-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.70 to 16.30 %