PD 158780 ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N4-(3-Bromophenyl)-N6-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine
P2567-10MG P2567-50MG
TCIAP2567-10MGEA 1500 NOK
TCIAP2567-10MG TCIAP2567-50MG
PD 158780 ≥97.0% (by HPLC)
PD 158780
Formel: C₁₄H₁₂BrN₅
MW: 330,19 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00942160
CAS-nummer: 171179-06-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 22.00 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C