5-Phenyl-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Phenyl-delta-carboline
P2578-200MG P2578-1G
TCIAP2578-200MGEA 1350 NOK
TCIAP2578-200MG TCIAP2578-1G
5-Phenyl-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥98.0% (by GC)
5-Phenyl-5H-pyrido[3,2-b]indole
Formel: C₁₇H₁₂N₂
MW: 244,30 g/mol
CAS-nummer: 1541200-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd5d248add65d3f94a438cdb47e8501d05fdf4c&vid=cbd5d248add65d3f94a438cdb47e8501d05fdf4c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C