Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,9-Dihydroxy-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
P2605-100MG P2605-25MG
TCIAP2605-100MGEA 3550 NOK
TCIAP2605-100MG TCIAP2605-25MG
Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Psoralidin
Formel: C₂₀H₁₆O₅
MW: 336,3 g/mol
Smeltepunkt: 315°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10566617
CAS-nummer: 18642-23-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%