Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: DELTA6-Progesterone, 6-Dehydroprogesterone
P2623-1G P2623-5G
TCIAP2623-1GEA 1025 NOK
TCIAP2623-1G TCIAP2623-5G
Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (by GC)
Pregna-4,6-diene-3,20-dione
Formel: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
MDL nummer: MFCD00199858
CAS-nummer: 1162-56-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 140 to 155 deg (C=1, EtOH)