2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P2632-1G P2632-5G
TCIAP2632-1GEA 1325 NOK
TCIAP2632-1G TCIAP2632-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Kokepunkt: 245°C
MDL nummer: MFCD00219254
CAS-nummer: 4105-21-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C