Pentachlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P2643-25G P2643-5G
TCIAP2643-25GEA 2725 NOK
TCIAP2643-25G TCIAP2643-5G
Pentachlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Pentachlorobenzonitrile
Formel: C₇Cl₅N
MDL nummer: MFCD00173666
CAS-nummer: 20925-85-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C