1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
P2657-200MG P2657-1G
TCIAP2657-200MGEA 300 NOK
TCIAP2657-200MG TCIAP2657-1G
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,31 g/mol
MDL nummer: MFCD00744772
CAS-nummer: 36640-52-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C