2-Phenyl-1,3-dithiane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P2660-5G P2660-25G
TCIAP2660-5GEA 700 NOK
TCIAP2660-5G TCIAP2660-25G
2-Phenyl-1,3-dithiane ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-1,3-dithiane
Formel: C₁₀H₁₂S₂
MW: 196,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00006656
CAS-nummer: 5425-44-5
EINECS: 226-568-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C