Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: AMD 3100, Mezobil, JM 3100, Plerixafor, 1,4-Bis((1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 1,1'-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane)octahydrochloride dihydrate, 1,4-Bis[(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl]benzene
P2678-50MG P2678-250MG
TCIAP2678-50MGEA 1025 NOK
TCIAP2678-50MG TCIAP2678-250MG
Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (by GC)
Plerixafor (AMD3100)
Formel: C₂₈H₅₄N₈
MW: 502,78 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05662218
CAS-nummer: 110078-46-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Water max. 13.0 %