trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-ol, trans-4-(trans-4-Amylcyclohexyl)cyclohexanol, trans,trans-4'-Amyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol, trans,trans-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol
P2690-25G P2690-5G
TCIAP2690-25GEA 2950 NOK
TCIAP2690-25G TCIAP2690-5G
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol
Formel: C₁₇H₃₂O
MW: 252,44 g/mol
MDL nummer: MFCD09752070
CAS-nummer: 82575-70-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C