4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P2727-1G P2727-5G
TCIAP2727-1GEA 515 NOK
TCIAP2727-1G TCIAP2727-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,21 g/mol
Kokepunkt: 178°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01687226
CAS-nummer: 1198-97-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C